W242209
Ethyl benzoate
≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
Benzoic acid ethyl ester, Benzoic ether, Ethyl benzene carboxylate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
5.17 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 44 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
914 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
tw
212 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
anise; berry; cherry; balsamic; fruity; wintergreen
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C