Kluczowe dokumenty
225851
Sodium permanganate monohydrate
≥95%
About This Item
Wzór liniowy:
NaMnO4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
≥95%
Formularz:
chunks
crystalline powder
crystalline powder
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
chunks
crystalline powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
ciąg SMILES
O.[Na+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/Mn.Na.H2O.4O/h;;1H2;;;;/q;+1;;;;;-1
Klucz InChI
DJKJCISMVZLEDS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Synthetically useful oxidations at solid sodium permanganate surfaces.
Menger FM and Lee C.
Tetrahedron Letters, 22(18), 1655-1656 (1981)
An improved oxidation of an alcohol using aqueous permanganate and phase-transfer catalyst.
Mahmood A, et al.
Organic Process Research & Development, 3(5), 363-364 (1999)
Achieving electrochemical capacitor functionality from nanoscale LiMn2O4 coatings on 3-D carbon nanoarchitectures.
Sassin MB, et al.
Journal of Material Chemistry A, 1(7), 2431-2440 (2013)
Kathrin M Engel et al.
Chemistry and physics of lipids, 203, 33-45 (2017-01-09)
Oxidized (phospho)lipids are of paramount interest for different reasons: besides their in vivo relevance as markers of inflammatory diseases, they are often needed in the laboratory to study the response of selected cells to oxidized lipids. Mass spectrometry (MS) is