Merck
125008
Sigma-Aldrich
1-Chlorobutane
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Butyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.57
Beilstein:
1730909
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.04
Próba:
99%
bp:
77-78 °C (lit.)
ciśnienie pary:
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
gęstość pary
3.2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
860 °F
granice wybuchowości
10.1 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.402 (lit.)
bp
77-78 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 0.11 g/L at 20 °C
gęstość
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Chlorobutane is an alkyl halide. It undergoes reaction with nanocrystalline MgO at 200-350°C to afford butane isomers and MgCl2, via dehydrochlorination.
Zastosowanie
1-Chlorobutane may be used in the synthesis of ionic liquids, 1-butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate ([Bmim]+[HSO4]-) and 1-butyl-3-methylimidazolium dihydrogen phosphate ([Bmim]+[H2PO4]-).
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mannich reaction using acidic ionic liquids as catalysts and solvents.
Zhao G, et al.
Green Chemistry, 6(2), 75-77 (2004)
Changes in texture and catalytic activity of nanocrystalline MgO during its transformation to MgCl2 in the reaction with 1-chlorobutane.
Fenelonov VB, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 105(18), 3937-3941 (2001)
Virendra Patil et al.
Chemosphere, 243, 125302-125302 (2019-11-15)
Four 1-butyl-3-methylimidazolium halide ionic liquids were synthesized via metathesis and anion exchange reactions. Silver nanoparticles (AgNPs) colloids were synthesized in four ionic liquids in the pressurized reactor by reduction of silver nitrate with hydrogen gas, without adding solvents or stabilizing
Bing-Jyun Lu et al.
Scientific reports, 9(1), 13253-13253 (2019-09-15)
Wood has been a crucial natural material for human civilization since prehistoric times. In archaeology, the examination of the wood microstructure is important for the study of architecture, musical instruments, sculptures, and so on. Scanning electron microscopy (SEM) examination is
Antonio García Martínez et al.
The Journal of organic chemistry, 70(25), 10238-10246 (2005-12-06)
[structure: see text] The activation energy in the gas phase (deltaE(double dagger)) and the free energy of activation (deltaG(double dagger)) in water solution for the hydrolysis of the monohydrates of methyl chloride (MeCl), tert-butyl chloride (t-BuCl), and 1-adamantyl chloride (AdCl)