Y0001952
Lysophosphatidylcholine from soya bean
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
L-α-Lysophosphatidylcholine from Glycine max (soybean), 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Lysolecithin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
lysophosphatidylcholine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)