Merck
PHR2631
Supelco
Lysophosphatidylcholine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
L-α-Lysophosphatidylcholine from egg yolk, 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Lysolecithin
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001904
traceable to USP 1372050
rodzina API
lysophosphatidylcholine
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 250 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Lysophosphatidylcholine is a major component of oxidized low density lipoproteins, and has been implicated in various inflammatory reactions, including atherosclerosis. It is used to demyelinate spinal neurons and study the processes underlying remyelination. It activates protein kinase C, p38 MAP kinase, p42 MAP Kinase, and the jun kinase (JNK) pathway, and stimulates transcription of c-jun.
Lysophosphatidylcholine is a major component of oxidized low density lipoproteins, and has been implicated in various inflammatory reactions, including atherosclerosis. It is used to demyelinate spinal neurons and study the processes underlying remyelination. It activates protein kinase C, p38 MAP kinase, p42 MAP Kinase, and the jun kinase (JNK) pathway, and stimulates transcription of c-jun. Lysophosphatidylcholine accumulates during cardiac ischemia and may induce arrhythmias by uncoupling gap junction communication, and increase ischemic damage by enhancing Na+ loading in cardiac myocytes. It also activates TREK1, TREK2 and TRAAK K+ channels.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)