Merck
Y0000239
Celiprolol for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Celiprolol hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H33N3O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
celiprolol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H
Klucz InChI
VKJHTUVLJYWAEY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Celiprolol do identyfikacji szczytowej Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peter Mikus et al.
Electrophoresis, 29(22), 4561-4567 (2008-11-01)
The present work illustrated possibilities of column-coupling electrophoresis combined with DAD for the direct quantitative determination of trace drug (celiprolol, CEL) in clinical human urine samples. ITP, on-line coupled with CZE, served as an ideal injection technique (high sample load
Ichiro Ieiri et al.
Journal of clinical pharmacology, 52(7), 1078-1089 (2011-05-20)
The authors evaluated the contribution of the SLCO2B1 polymorphism to the pharmacokinetics of celiprolol at a microdose (MD) and therapeutic dose (TD) and compared pharmacokinetic proportionality between the 2 dose forms in 30 SLCO2B1 genotype-matched healthy volunteers. Three drugs (celiprolol
Yoshiyuki Minamide et al.
Journal of separation science, 34(13), 1590-1598 (2011-05-20)
A highly sensitive simultaneous quantitative method for a cassette cold-microdosing study on celiprolol and atenolol was developed with liquid chromatography-tandem mass spectrometry. The method utilizes a combination of solid-phase extraction (SPE) with strong cation exchange (SCX) cartridge columns and reversed-phase
Keisuke Hattori et al.
Journal of vascular surgery, 46(1), 116-123 (2007-07-04)
Beta-adrenoceptor antagonist celiprolol has been widely used as an effective antihypertensive agent. Some studies reported that celiprolol enhances nitric oxide production. The purpose of the present study is to examine the effects of celiprolol on vein graft intimal hyperplasia and
Positive impact of the β-blocker celiprolol on panic, anxiety, and cardiovascular parameters in patients with mitral valve prolapse syndrome.
Silke Bachmann et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 31(6), 783-785 (2011-11-05)