Merck
SML2617
Sigma-Aldrich
Celiprolol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Chlorowodorek (3-[3-acetylo-4-(3-t-butyloamino-2-hydroksypropoksy)fenylo]-2,1-dietylomocznika, NSC 324509, REV 5320A, ST 1396, Selecor, Tenoloc
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H33N3O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].N(CC)(CC)C(=O)Nc1cc(c(cc1)OCC(O)CNC(C)(C)C)C(=O)C.[H+]
InChI
1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H
Klucz InChI
VKJHTUVLJYWAEY-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Celiprolol jest selektywnym modulatorem adrenoceptorów, który działa nie tylko jako selektywny antagonista receptora β1, ale także jako częściowy agonista receptora β2. Ze względu na aktywność agonistyczną β2, celiprolol nie ma typowych skutków ubocznych beta-blokerów, takich jak skurcz oskrzeli, depresja funkcji lewej komory i zwężenie naczyń obwodowych, co czyni go dobrym kandydatem dla pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi i płucnymi. Jest on obecnie badany pod kątem leczenia naczyniowego zespołu Ehlersa-Danlosa (vEDS).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingjing Yu et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 106(9), 2312-2325 (2017-04-18)
In recent years, an increasing number of clinical drug-drug interactions (DDIs) have been attributed to inhibition of intestinal organic anion-transporting polypeptides (OATPs); however, only a few of these DDI results were reflected in drug labels. This review aims to provide
Lawrence H Kwon et al.
Journal of hypertension, 35(9), 1768-1777 (2017-06-27)
Not only is there a limited number of studies on the effects of vasodilator β-blocker (VBB) therapy on kidney function - specifically, glomerular filtration rate (GFR), serum creatinine (sCr) and proteinuria - but of those that have been reported, the
James J Nawarskas et al.
Cardiology in review, 25(5), 247-253 (2017-07-26)
Celiprolol is a β-blocker with a unique pharmacologic profile: it is a β1-andrenoceptor antagonist with partial β2 agonist activity. Given this combination of effects, celiprolol may be better described as a selective adrenoreceptor modulator. It has antihypertensive and antianginal properties