Kluczowe dokumenty
Y0002214
Celiprolol for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Celiprolol hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
rodzina API
celiprolol
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[N+H](CC)(CC)C(=O)Nc1cc(c(cc1)OCC(O)CNC(C)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H
Klucz InChI
VKJHTUVLJYWAEY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)