Kluczowe dokumenty
MAB1399Z-I
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Integryna αX, klon N418 Przeciwciało niezawierające azydków
clone N418, from hamster(Armenian)
Synonim(y):
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leukocyte adhesion glycoprotein p150, 95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150, 95, CD11c
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
hamster (Armenian)
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N418, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Itgax(16411)
Opis ogólny
Integryna alfa-X (UniProt: Q9QXH4; znana również jako członek rodziny antygenów CD11 C, glikoproteina adhezyjna leukocytów p150,95 łańcuch alfa, receptor adhezyjny leukocytów p150,95, CD11c) jest kodowana przez gen Itgax (identyfikator genu: 16411) u myszy. Integryny są heterodimerycznymi integralnymi białkami błonowymi składającymi się z łańcucha alfa i łańcucha beta. CD11c jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I. Posiada domenę zewnątrzkomórkową (aa 20-1116), domenę transbłonową (aa 1117-1137) i domenę cytoplazmatyczną (aa 1138-1169). Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-19), który jest następnie odcinany w dojrzałej formie. Niskie poziomy CD11c są wyrażane na ludzkich granulocytach i monocytach, a wyższe poziomy ekspresji obserwuje się na makrofagach, komórkach dendrytycznych i białaczkach włochatokomórkowych. CD11c wiąże się z podjednostką beta-2 w sposób niekowalencyjny, a następnie służy jako receptor dla fibrynogenu, gdzie rozpoznaje sekwencję G-P-R. Wykazano, że CD11c pośredniczy w interakcji komórka-komórka podczas odpowiedzi zapalnych i jest ważny w adhezji monocytów i chemotaksji. Wiadomo, że klon N418 rozpoznaje epitop na łańcuchu alfa p150. (Ref.: Metlay, JP et al. (1990). J. Exp. Med. 171(5); 1753-1771).
Specyficzność
Klon N418 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym integrynę alfa-X w tkankach myszy.
Immunogen
Komórki dendrytyczne śledziony myszy.
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła integrynę X w zastosowaniach immunoprecypitacji (Metlay, J.P., et. al. (1990). J Exp Med. 171(5):1753-71).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła integrynę X w zastosowaniach immunohistochemicznych (Tan, C.S.E., et. al. (2017). PLoS Pathog. 13(4):e1006311; Roland, C.L., et. al. (2009). Mol Cancer Ther. 8(7):1761-71; Metlay, J.P., et. al. (1990). J Exp Med. 171(5):1753-71).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła integrynę X w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Metlay, J.P., et. al. (1990). J Exp Med. 171(5):1753-71; Granucci, F., et. al. (1997). J Immunol. 159(4):1794-99; Cervantes-Barragan, L., et. al. (2007). Blood. 109(3):1131-37).
Anti-Integrin X, klon N418, bez azydku, nr kat. MAB1399Z-I, jest przeciwciałem monoklonalnym chomika ormiańskiego, które wykrywa integrynę alfa-X i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii, cytometrii przepływowej i immunoprecypitacji.
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in mouse spleen frozen tissue sections.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected Integrin X in mouse spleen frozen tissue sections.
Opis wartości docelowych
129,15 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone przeciwciało monoklonalne IgG chomika ormiańskiego w PBS bez konserwantów.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2