R819F-500
Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka szczurzego mózgu bez płodowej surowicy bydlęcej (500 ml)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
okres trwałości
6 mo.
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Gotowe do użycia nośniki typu "wszystko w jednym
Jakość
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Uwaga dotycząca przygotowania
zawarte w protokole
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)