Merck
SMB01384
Sigma-Aldrich
DMIP
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
1,6-DMIP, 1,6-Dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine, 2-amino-1,6-dimetyloimidazo[4,5-b]pirydyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
Warunki transportu
2-8°C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[n]1(c2c(nc1N)ncc(c2)C)C
InChI
1S/C8H10N4/c1-5-3-6-7(10-4-5)11-8(9)12(6)2/h3-4H,1-2H3,(H2,9,10,11)
Klucz InChI
NEOGGGHDLGYATP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
DMIP (2-amino-1,6-dimetyloimidazo[4,5-b]pirydyna) dietetyczny genotoksyczny czynnik rakotwórczy powstający w przetworzonym termicznie mięsie i rybach w wyniku reakcji Maillarda.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)