Kluczowe dokumenty
SMB01350
N1-Acetyl-5-methoxykynuramine
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
N-[3-(2-Amino-5-methoxyphenyl)-3-oxopropyl]acetamide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
mp
88—91 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=C(C(CCNC(C)=O)=O)C=C(OC)C=C1
InChI
1S/C12H16N2O3/c1-8(15)14-6-5-12(16)10-7-9(17-2)3-4-11(10)13/h3-4,7H,5-6,13H2,1-2H3,(H,14,15)
Klucz InChI
RJQIZOKNUKRKTP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)