Merck
673447
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-5-methoxytryptamine-α,α,β,β-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13D4H12N2O2
Masa cząsteczkowa:
236.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(NC(C)=O)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccc(OC)cc12
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)/i5D2,6D2
Klucz InChI
DRLFMBDRBRZALE-NZLXMSDQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)