Merck
SMB00981
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymelatonin
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
2-OH MEL, 2-OHM, 2-OHMET, 2OHM, N-[2-(2,3-Dihydro-5-methoxy-2-oxo-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide, N-[2-(2-Hydroxy-5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide, AMIO
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[nH]1c2c(c(c1O)CCNC(=O)C)cc(cc2)OC
Klucz InChI
CIEAUFSGHUWAMC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Melatonina (MT) jest metabolizowana do kilku pochodnych, w tym N1-acetylo-N2-formylo-5-metoksykynuraminy(AFMK), N1-acetylo-5-metoksykynuraminy(AMK), 6-hydroksymelatoniny, 2-hydroksymelatoniny, 3-hydroksymelatoniny i cyklicznej 3-hydroksymelatoniny. MT i jej metabolity są badane pod kątem ich właściwości przeciwutleniających i ich ochronnego wpływu na stres oksydacyjny zarówno u ssaków, jak i roślin.
Zastosowanie
Badania metabolomiczne
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anis Ali Shah et al.
Chemosphere, 243, 125308-125308 (2019-11-14)
Cadmium level is continuously increasing in agricultural soils mainly due to anthropogenic activities. Cadmium is one of the most phytotoxic metals in the soils. The present study investigates the possible role of 2-hydroxymelatonin (2-OHMT) in assuagement of Cd-toxicity in cucumber