Kluczowe dokumenty
SMB01335
N1-Acetyl-N2-formyl-5-methoxykynuramine
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
AFMK, AFMKA, NSC-688263, NSC688263, N-[3-[2-(Formylamino)-5-methoxyphenyl]-3-oxopropyl]acetamide, NSC 688263
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(NC=O)c(c1)C(=O)CCNC(C)=O
InChI
1S/C13H16N2O4/c1-9(17)14-6-5-13(18)11-7-10(19-2)3-4-12(11)15-8-16/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)
Klucz InChI
JYWNYMJKURVPFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)