Merck
PHR1638
Supelco
Alfuzosin hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
N-(3-((4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino)propyl)tetrahydro-2-furancarboxamide hydrochloride, Uroxatral hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H27N5O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. A0325800
traceable to USP 1012917
rodzina API
alfuzosin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 × 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
InChI
1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
Klucz InChI
YTNKWDJILNVLGX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Chlorowodorek alfuzosyny może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania poziomów chlorowodorku alfuzosyny w preparatach farmaceutycznych za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami (RP-HPLC), wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC) i spektrofotometrii.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Alfuzosin hydrochloride is an alpha-adrenergic blocker used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH). It works by relaxing the muscles in the prostate and bladder neck, making it easier to urinate.
Alfuzosin hydrochloride is an alpha-adrenergic blocker.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA5304 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development of new spectrophotometric methods for the determination of Alfuzosin hydrochloride in bulk and pharmaceutical formulations
Kumar DR, et al.
Orient. J. Chem., 24(2), 725-728 (2008)
Spectrophotometric determination of alfuzosin HCl in pharmaceutical formulations with some sulphonephthalein dyes
Ashour S, et al.
International Journal of Biomedical Science : IJBS, 2(3), 273-278 (2006)
Validated HPLC and HPTLC stability-indicating methods for determination of alfuzosin hydrochloride in bulk powder and pharmaceutical formulations
Salah FA, et al.
Journal of Separation Science, 29(18), 2716-2724 (2006)
Development and validation of reverse phase high performance liquid chromatography and high performance thin layer chromatography methods for estimation of alfuzosin hydrochloride in bulk and in pharmaceutical formulations
Patel DB and Patel NJ
International Journal of ChemTech Research, 1(4), 985-990 (2009)