Key Documents
BP825
Alfuzosin hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
N-(3-((4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino)propyl)tetrahydro-2-furancarboxamide hydrochloride, Uroxatral hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
alfuzosin
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
InChI
1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
Klucz InChI
YTNKWDJILNVLGX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used in monographs such as:
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)