Kluczowe dokumenty
PHR1364
Allantoin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Allantoin, 5-Ureidohydantoin, Glyoxylic(acid) diureide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. A0349000
traceable to USP 1012939
rodzina API
allantoin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
230 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
Klucz InChI
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)