Kluczowe dokumenty
A0349000
Allantoin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Ureidohydantoin, Glyoxylic(acid) diureide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
allantoin
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
230 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
Klucz InChI
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)