Key Documents
PHL89518
Allantoin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
5-Ureidohydantoin, Glyoxylic(acid) diureide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
230 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
ciąg SMILES
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
Klucz InChI
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)