Kluczowe dokumenty
PHR1338
Triclosan
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Triclosan, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, Irgasan
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1682206
rodzina API
triclosan
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
Klucz InChI
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Triclosan is a non-ionic broad spectrum antibacterial and antifungal agent, used in personal care products such as antiseptic soaps, toothpastes, fabrics and plastics.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Irgasan, ≥97.0% (HPLC)