Kluczowe dokumenty
536954
Rosmarinic acid
96%
Synonim(y):
(R)-O-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-3-(3,4- dihydroxyphenyl)lactic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid (R)-1-carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
powder
mp
171-175 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1
Klucz InChI
DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
informacje o genach
human ... LCK(3932)
Opis ogólny
Zastosowanie
- Inhibit nephropathy.
- Inhibit gentamicin sulfate (GS)-induced renal oxidative damage.
- Reduce noise-induced hearing loss.
- Reduce depression.
- Reduce post-traumatic stress disorder (PTSD)-like symptoms.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?