Key Documents
56180
Urea
analytical standard
Synonim(y):
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.5% water
mp
132-135 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C (completely)
gęstość
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
format
neat
ciąg SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Klucz InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?