Kluczowe dokumenty
BP350
Urea
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
urea
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
mp
132-135 °C (lit.)
gęstość
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Klucz InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used in monographs such as:
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)