NIST3384
Żeń-szeń azjatycki mielony (Panax Ginseng C.A. Meyer) Kłącze
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 15 mg
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
agriculture
Format
matrix material
Opis ogólny
Jedna jednostka SRM 3384 zawiera pięć opakowań, z których każde zawiera około 3 gramów zmielonego kłącza żeń-szenia azjatyckiego.
Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 3384_cert
SRM 3384_SDS
Zastosowanie
SRM jest przeznaczony do oceny metod analitycznych stosowanych do oznaczania ginsenozydów i pierwiastków śladowych w mielonych kłączach żeń-szenia azjatyckiego (Panax ginseng C.A. Meyer), a także w podobnych matrycach.
Może być również stosowany do zapewnienia jakości przy określaniu wartości dla wewnętrznych materiałów referencyjnych.
Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 3384_cert
SRM 3384_SDS
Zastosowanie
SRM jest przeznaczony do oceny metod analitycznych stosowanych do oznaczania ginsenozydów i pierwiastków śladowych w mielonych kłączach żeń-szenia azjatyckiego (Panax ginseng C.A. Meyer), a także w podobnych matrycach.
Może być również stosowany do zapewnienia jakości przy określaniu wartości dla wewnętrznych materiałów referencyjnych.
Cechy i korzyści
- Certyfikowane przez NIST wartości ułamka masowego dla każdego analitu w SRM 3384 są podawane w oparciu o suchą masę, a wartości są identyfikowalne metrologicznie do jednostki masy SI, wyrażonej jako miligramy na kilogram (mg/kg).
- Niecertyfikowane wartości ułamka masowego dla analitów w SRM 3384 są podawane w przeliczeniu na suchą masę, a wartości są identyfikowalne metrologicznie do jednostki masy w układzie SI wyrażonej jako miligramy na gram lub miligramy na kilogram.
- Okres ważności, źródło, instrukcje dotyczące przechowywania, obsługi i zastosowań znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Arsen (As), Ołów (Pb)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Ginsenozyd Rb1 (C54H92O23), Ginsenozyd Re (C48H82O18), Ginsenozyd Rb2 (C53H90O22), Ginsenozyd Rf (C42H72O14), Ginsenozyd Rc (C53H90O22), Ginsenozyd Rg1 (C42H72O14), Ginsenozyd Rd (C48H82O18), Kadm (Cd)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Arsen (As), Ołów (Pb)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Ginsenozyd Rb1 (C54H92O23), Ginsenozyd Re (C48H82O18), Ginsenozyd Rb2 (C53H90O22), Ginsenozyd Rf (C42H72O14), Ginsenozyd Rc (C53H90O22), Ginsenozyd Rg1 (C42H72O14), Ginsenozyd Rd (C48H82O18), Kadm (Cd)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)