Kluczowe dokumenty
05115001
Panax ginseng extract
secondary reference standard
Synonim(y):
Ginseng root extract
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Panax ginseng C.A. Meyer, ekstrakt radix (zgodnie z monografią HMPC)
Wyprodukowane i zakwalifikowane przez HWI pharma services GmbH.
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów
Fitochemikalia: Ginsenozydy Rb1+Rg1 (ilościowe); Ginsenozydy Re, Rf, Rg2, Rc, Rb2, Rd (jakościowe)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.
W tym artykule przedstawiamy kilka zastosowań HPTLC i standardów analitycznych dla ginsenozydów.