Kluczowe dokumenty
NIST3389
Ginsenosides Calibration Solutions
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
opakowanie
pkg of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
stężenie
in methanol
Zastosowanie
agriculture
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Each unit of SRM 3389 contains five ampoules of ~1 milliliter of ginsenoside with:
1.four ampoules comprising a mixture of six-component ginsenosides Rb1, Rb2, Rc, Rd, Re, and Rg1 in methanol, and
2.one ampoule with ginsenoside Rf in methanol
all of which can be stored at -20 °C or below.
For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 3389_cert
SRM 3389_SDS
Application
(1) Certified values provided by SRM 3389 are intended to produce metrologically traceable calibrants used in the determination of Rb1, Rb2, Rc, Rd, Re, and Rg1 ginsenosides in natural matrix samples.
(2) Non-certified value provided by this SRM is intended for the harmonization of ginsenoside Rf measurements in natural matrix samples.
Cechy i korzyści
  • Certifiedvalues for various constituents of ginsenosides are provided, values aremetrologically traceable to SI unit and expressed as Mass Fraction (mg/g).
  • Non-certified mass fraction values are provided for ginsenoside Rf and values are idealfor method harmonization, method development, and process control.
  • The non-certified values are metrologically traceable to the materials and methods employed in its determination.
  • NIST certificate is provided with expiration details, safety, source, instructions for storage and use.
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Ginsenoside Rg1 (C42H72O14), Ginsenoside Re (C48H82O18), Ginsenoside Rb1 (C54H92O23), Ginsenoside Rc (C53H90O22), Ginsenoside Rb2 (C53H90O22), Ginsenoside Rd (C48H82O18)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Ginsenoside Rf (C42H72O14)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)