NIST3398
Imbir(Zingiber officinale) Kłącze
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of 8 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Arsen (As), Ołów (Pb), Rtęć (Hg)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
6-Gingerol (C17H26O4), 8-Gingerol (C19H30O4), 10-Gingerol (C21H34O4), 6-Shogaol (C17H24O3), 8-Shogaol (C19H28O3), 10-Shogaol (C21H32O3), Kwas arsenowy (AsIII) (H3AsO3), Kwas arsenowy (AsV) (H3AsO4), Arsen nieorganiczny (iAs)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Arsen (As), Ołów (Pb), Rtęć (Hg)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
6-Gingerol (C17H26O4), 8-Gingerol (C19H30O4), 10-Gingerol (C21H34O4), 6-Shogaol (C17H24O3), 8-Shogaol (C19H28O3), 10-Shogaol (C21H32O3), Kwas arsenowy (AsIII) (H3AsO3), Kwas arsenowy (AsV) (H3AsO4), Arsen nieorganiczny (iAs)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)