NIST3130A
Lutetium (Lu) standard solution
NIST® SRM® 3130a
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
single component solution
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony do stosowania jako podstawowy wzorzec kalibracyjny do ilościowego oznaczania lutetu. Jednostka SRM 3130a składa się z pięciu 10 ml zamkniętych ampułek ze szkła borokrzemowego z zakwaszonym roztworem wodnym przygotowanym grawimetrycznie z tlenku lutetu o wysokiej czystości, aby zawierał znaną frakcję masową lutetu. Roztwór zawiera kwas azotowy o stężeniu (molarności) około 1,6 mol/l. Więcej informacji można znaleźć w COA i SDS.
SRM 3130A_cert
SRM 3130A_SDS
SRM 3130A_cert
SRM 3130A_SDS
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Aktualne wartości analitów i certyfikowane certyfikaty można pobrać ze strony nist.gov/SRM.
Lutetium (Lu)
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Lutetium (Lu)
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)