Merck
GF49084498
Lutetium
lump, 25 mm max. lump size, weight 2 g, purity 99.9%
Synonim(y):
LU006100
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Lu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141608
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 490-844-98
rezystywność
54 μΩ-cm, 20°C
masa
2 g
maks. wielkość bryłki
25 mm
bp
3402 °C (lit.)
mp
1663 °C (lit.)
gęstość
9.84 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Lu]
InChI
1S/Lu
Klucz InChI
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)