Merck
685933
Sigma-Aldrich
Lanthanum-nickel alloy
greener alternative
hydrogen-storage grade
Synonim(y):
LaNi5, Lanthanum pentanickel
About This Item
Wzór liniowy:
LaNi5
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
hydrogen-storage grade
opis
Hydrogen Storage Capacity: 1.5-1.6 wt.% @25°C
Postać
flakes
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Ni].[La]
InChI
1S/La.Ni
Klucz InChI
DOARWPHSJVUWFT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
Lanthanum-nickel alloy (LaNi5) can be used as a catalyst for the synthesis of multi-walled carbon nanotubes (MWNTs) by chemical vapor deposition (CVD). It can also be used for hydrogen storage applications.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High performance FeTi-3.1 mass% V alloy for on board hydrogen storage solution
Kumar S, et al.
Energy, 75, 520-524 (2014)
Produkty
Interaction of hydrogen with multi-component intermetallic compounds of AB5- and AB2-type were studied in the current work. Several new intermetallic hydrides with potential applications in high-capacity hydrogen storage have been identified and fully characterized using a gas-volumetric analytical technique.
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.