Kluczowe dokumenty
NIST2828
Knoop microhardness of steel
NIST® SRM® 2828
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of each
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony do stosowania jako podstawowy wzorzec do kalibracji mikrotwardościomierzy typu Knoopa i jest certyfikowany dla średnich wartości twardości Knoopa przy obciążeniu 4,90 N (0,500 kgf). Jednostka SRM 2828 składa się ze stalowego bloku o średnicy około 3,2 cm i wysokości 1 cm. Więcej informacji można znaleźć w certyfikacie COA i karcie charakterystyki SDS.
SRM 2828_cert
SRM 2828_SDS
Inne uwagi
Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)