NIST1907
Nickel microhardness test block (Knoop)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of each
producent / nazwa handlowa
NIST®
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do kalibracji mikrotwardościomierzy typu Knoop. SRM 1907 składa się z kwadratowego bloku testowego o boku 1,35 cm z elektrodepozytowanego jasnego niklu (o grubości ok. 750 μm) na podłożu ze stali AISI 1010. Więcej informacji można znaleźć w certyfikacie COA i karcie charakterystyki SDS.
SRM 1907_cert
SRM 1907_SDS
SRM 1907_cert
SRM 1907_SDS
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Nikiel (Ni)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Nikiel (Ni)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)