Kluczowe dokumenty
NIST2831
Vickers hardness of ceramics and hardmetals
NIST® SRM® 2831
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
disc
opakowanie
pkg of each
producent / nazwa handlowa
NIST®
Opis ogólny
Każda jednostka SRM 2831 zawiera dysk o wymiarach 25 mm D × 9,5 mm o nominalnej twardości ~15,0 GPa (1530 kgf/mm2), zapakowany w drewniane pudełko. Każda jednostka jest indywidualnie certyfikowana i posiada unikalny numer seryjny, który jest zapisany na przeciwległej (dolnej) powierzchni dysku w formacie litery W, po której następuje myślnik i numer dysku.
SRM 2831_cert
SRM 2831_SDS
Zastosowanie
Twardość Vickersa ceramiki i twardych metali jest standardowym materiałem odniesienia (SRM) przeznaczonym do kalibracji wszystkich maszyn do badania twardości i mikrotwardości. Obejmuje on tworzenie wgłębienia Vickersa, a następnie jego pomiar za pomocą mikroskopu.
Cechy i korzyści
  • Dołączone są certyfikowane wartości dla poszczególnych długości przekątnych, średniej długości przekątnej i średniej twardości Vickersa.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)