NIST1893
Copper microhardness test block (Knoop)
NIST® SRM® 1893
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
powder
opakowanie
pkg of each
producent / nazwa handlowa
NIST®
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony do stosowania jako podstawowy wzorzec do kalibracji mikrotwardościomierzy typu Knoopa i jest certyfikowany dla średnich wartości twardości Knoopa przy obciążeniach odpowiednio 0,245 N, 0,490 N i 0,980 N (0,025 kgf, 0,050 kgf i 0,100 kgf). Jednostka SRM 1893 składa się z kwadratowego bloku testowego z elektrodepozytowanej jasnej miedzi na stalowym podłożu AISI 1010. Blok testowy mierzy 1,35 cm z każdej strony, ma około 1,5 mm grubości i jest zamontowany w termoutwardzalnej żywicy epoksydowej. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki i certyfikacie COA.
SRM 1893_cert
SRM 1893_SDS
SRM 1893_cert
SRM 1893_SDS
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu na stronie nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Miedź (Cu)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Miedź (Cu)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)