Kluczowe dokumenty
MAK127
Copper Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Synonim(y):
Copper Test Kit
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 250 colorimetric tests
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
orthopedic diseases; aging/geriatric diseases; hematological disorder; gastrointestinal diseases; neurological disorders; dermatological diseases
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Przydatność
Zasada
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3