Kluczowe dokumenty
SAB4200227
Sigma-Aldrich
Anti-NOX1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-GP91-2, Anti-MOX1, Anti-NADPH oxidase 1, Anti-NOH-1, Anti-NOH1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~72 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5-10 μg/mL using using human colon
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using using HT29 cell extracts
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOX1(27035)
Opis ogólny
Oksydaza dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NADPH) 1 (NOX1) należy do rodziny oksydaz NADPH. Ulega obfitej ekspresji w jelicie grubym, głównie w zróżnicowanych komórkach nabłonkowych. NOX1 ma dwa cytozolowe regulatory, NOXA1 i NOXO1, a także białko Rac1 związane z Ras.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający N-końcowi ludzkiej izoformy NOX1 long (NOX1L). Odpowiednia sekwencja jest identyczna w ludzkiej długiej izoformie NOX1 (NOX1LV) i jest wysoce konserwatywna w mysiej i szczurzej NOX1 (76% identyczności sekwencji).
Zastosowanie
Przeciwciało anty-NOX1 (N-końcowe) produkowane u królików zostało użyte w immunoblottingu i immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
Oksydaza 1 (NOX1) fosforanu dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NADPH) katalizuje wytwarzanie jonów ponadtlenkowych. Jest mitogenny i silnie wyzwala przełącznik angiogenny, zwiększając unaczynienie guzów i indukując molekularne markery angiogenezy. NOX1 promuje neurotoksyczną aktywację mikrogleju, sugerując, że odgrywają one kluczową rolę w stanach neurozapalnych i stwardnieniu zanikowym bocznym (ALS).
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biological roles for the NOX family NADPH oxidases.
William M Nauseef
The Journal of biological chemistry, 283(25), 16961-16965 (2008-04-19)
Jack L Arbiser et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(2), 715-720 (2002-01-24)
The reactive oxygen-generating enzyme Nox1 transforms NIH 3T3 cells, rendering them highly tumorigenic and, as shown herein, also increases tumorigenicity of DU-145 prostate epithelial cells. Although Nox1 modestly stimulates cell division in both fibroblasts and epithelial cells, an increased mitogenic
Miklós Geiszt et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 171(1), 299-306 (2003-06-21)
Reactive oxygen species (ROS) serve several physiological functions; in some settings they act in host defense, while in others they function in cellular signaling or in biosynthetic reactions. We studied the expression and function of a recently described source of
Cyril Chéret et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(46), 12039-12051 (2008-11-14)
Reactive oxygen species (ROS) modulate intracellular signaling but are also responsible for neuronal damage in pathological states. Microglia, the resident CNS macrophages, are prominent sources of ROS through expression of the phagocyte oxidase which catalytic subunit Nox2 generates superoxide ion