Kluczowe dokumenty
NIST2430
Scheelite ore
NIST® SRM® 2430
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 100 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Tlenek wolframu (WO3), Tlenek wapnia (CaO), Krzem (Si), Potas (K), Mangan (Mn)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Arsen (As), bizmut (Bi), miedź (Cu), żelazo (Fe), molibden (Mo), sód (Na), siarka (S), aluminium (Al), antymon (Sb), fluor (F), magnez (Mg), niob (Nb), fosfor (P), tantal (Ta)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)