Kluczowe dokumenty
NIST1884B
Portland cement
NIST® SRM® 1884b
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 vials x 4.5 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny lub kalibracji metod analizy cementów i materiałów o podobnej matrycy. Jednostka SRM 1884b składa się z pięciu szczelnie zamkniętych fiolek, z których każda zawiera około 4,5 g cementu portlandzkiego zmielonego do przejścia przez sito 75 μm (nr 200). Więcej informacji można znaleźć w COA i SDS.
SRM 1884B_cert
SRM 1884B_SDS
Zastosowanie
SRM 1884B jest przeznaczony do stosowania w ocenie lub kalibracji metod analitycznych stosowanych do analizy cementów i podobnych matryc.
Cechy i korzyści
  • Wraz z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST wartości ułamka masowego i współczynnik pokrycia dla składników w cemencie portlandzkim.
  • Wartości referencyjne i informacyjne składników są podawane jako ułamek masowy.
  • Certyfikowana wartość jest metrologicznie identyfikowalna z jednostką SI ułamka masowego, wyrażoną w procentach.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami użytkowania, przechowywania, obsługi i konserwacji.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Dwutlenek krzemu (SiO2), tlenek glinu (Al2O3), tlenek żelaza (Fe2O3), tlenek wapnia (CaO), tlenek magnezu (MgO), trójtlenek siarki (SO3), tlenek sodu (Na2O), tlenek potasu (K2O), Dwutlenek tytanu (TiO2), Pięciotlenek fosforu (P2O5), Tlenek manganu(III) (Mn2O3), Tlenek chromu(III) (Cr2O3), Tlenek strontu (SrO)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Tlenek cynku (ZnO), chlorek (Cl), siarczek siarki (S2-), wolny tlenek wapnia (CaO), fluorek (F-)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)