Kluczowe dokumenty
NIST1882A
Calcium aluminate cement
NIST® SRM® 1882a
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 4 x 5 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny chemicznych metod analizy i kalibracji metod instrumentalnych do analizy cementów i materiałów o podobnej matrycy. Jednostka SRM 1882a składa się z czterech szczelnie zamkniętych fiolek, z których każda zawiera około 5 g cementu glinowo-wapniowego. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 1882A_cert
SRM 1882A_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Dwutlenek krzemu (SiO2), Tlenek magnezu (MgO), Tlenek glinu (Al2O3), Tlenek sodu (Na2O), Tlenek żelaza(III) (Fe2O3), Tlenek potasu (K2O), Tlenek wapnia (CaO), Dwutlenek tytanu (TiO2)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Pięciotlenek fosforu (P2O5), Tlenek strontu (SrO), Tlenek cynku (ZnO), Tlenek chromu(III) (Cr2O3), Tlenek manganu(III) (Mn2O3)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)