Merck
LIGHTOX25
Sigma-Aldrich
LightOx25
≥95% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.40
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N1(CCCc2c1ccc(c2)C#Cc3ccc(cc3)C(=O)O)C(C)C
InChI
1S/C21H21NO2/c1-15(2)22-13-3-4-19-14-17(9-12-20(19)22)6-5-16-7-10-18(11-8-16)21(23)24/h7-12,14-15H,3-4,13H2,1-2H3,(H,23,24)
Klucz InChI
OWPRYZBCLJMXGR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Mikroskopia fluorescencyjna, fluorescencyjny test wiązania retinoidów, spektroskopia fluorescencyjna.
Działania biochem./fizjol.
Silny ligand dla białek receptora kwasu retinowego
Cechy i korzyści
LightOx25 jest syntetycznym analogiem kwasu all-trans-retinowego (ATRA), który wykazuje emisję solwatochromatycznej fluorescencji po wzbudzeniu światłem UV lub 405 nm. Związek ten jest silnym ligandem dla białek receptora kwasu retinowego (RAR) i powiązanych komórkowych białek wiążących kwas retinowy (CRABPI/II), a zatem może być stosowany jako zamiennik ATRA w testach komórkowych obejmujących procesy sygnalizacji retinoidów. LightOx25 może być wykorzystywany do badania zachowania retinoidów za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej, stosowany w konkurencyjnym fluorometrycznym teście wiązania ligandów do bezpośredniego określania siły wiązania niefluorescencyjnych retinoidów z docelowym białkiem oraz jako fluorofor w spektroskopii fluorescencyjnej.
Produkt może być stosowany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
Inne uwagi
Równoważność chemiczna 1ea=1mg
Informacje prawne
LightOx is a trademark of LightOx Ltd.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.
Fluorescencyjne analogi kwasu retinowego do stosowania w obrazowaniu komórkowym, testach wiązania białko-ligand i cytometrii przepływowej w celu ominięcia tradycyjnych problemów związanych z sondami fluorescencyjnymi.