Merck
QBD10983
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG®9-PFP ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H40F10O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
846.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OC1=C(C(F)=C(C(F)=C1F)F)F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=C(C(F)=C2F)F)F)=O
InChI
1S/C34H40F10O13/c35-23-25(37)29(41)33(30(42)26(23)38)56-21(45)1-3-47-5-7-49-9-11-51-13-15-53-17-19-55-20-18-54-16-14-52-12-10-50-8-6-48-4-2-22(46)57-34-31(43)27(39)24(36)28(40)32(34)44/h1-20H2
Klucz InChI
OFZQOXAQZALFLN-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ester Bis-98699-PFP to homobifunkcyjny środek sieciujący 9869, który umożliwia koniugację z dwiema różnymi cząsteczkami, z których każda zawiera wolne aminy. Dystans 9869 o pojedynczej masie cząsteczkowej (35,8 Å) zapewnia precyzyjną kontrolę odległości między sprzężonymi ugrupowaniami. Ester 2,3,4,5,6-pentafluorofenylu (PFP) jest bardziej reaktywny z aminami niż ester NHS i jest bardziej stabilny niż ester NHS na hydrolizę.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10983-1000MG4061832878430
QBD10983-100MG4061832878447