Kluczowe dokumenty
06-570-AF647
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfohistonowe H3 (Ser10), koniugat Alexa 647
0.5 mg/mL, from rabbit
Synonim(y):
H3S10P, histon H3 (fosfo Ser10), histon H3, rodzina 3A, H3.3A, histon H3, rodzina 3B, H3.3B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 647
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer10)
informacje o genach
human ... HIST1H3F(8968)
Opis ogólny
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". Białka histonowe są wysoce modyfikowane potranslacyjnie, a histon H3 jest najbardziej zmodyfikowanym z pięciu histonów. Uważa się, że warianty sekwencji histonu H3 i zmienne stany modyfikacji odgrywają rolę w dynamicznej i długoterminowej regulacji genów. Di- i tri-metylacja histonu H3 są znakami wyciszającymi geny, podczas gdy usunięcie tych znaków przez geny demetylazy Jmjd1a i Jmjd2c prowadzi do aktywacji genów. Ten produkt jest skoniugowaną wersją kat. 06-570.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający histonowi H3 fosforylowanemu w Ser10.
Zastosowanie
Anti-phospho-H3 (Ser10), Alexa Fluor 647 Conjugate to oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne wykrywające fosforylację histonu H3 przy serynie 10. To Ab jest znakowane fluorem Alexa 647 i zatwierdzone do stosowania w IC. Nieskoniugowana wersja tego przeciwciała została opublikowana i sprawdzona w ICC, IP i WB.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected phospho Histone H3 (Ser10) in HeLa cells.
Alexa Fluor is a registered trademark of Life Technologies.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~17 kDa (patrz nr kat. 06-570)
Postać fizyczna
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze przeciwciało sprzężone w buforze zawierającym PBS i 15 mg/ml BSA z 0,1% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2