Kluczowe dokumenty
D0638
Dibucaine hydrochloride
analytical standard, ≥99%
Synonim(y):
2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)-4-quinolinecarboxamide hydrochloride, Cinchocaine hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99%
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
99-101 °C (lit.)
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Cl[H].CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
InChI
1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
Klucz InChI
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SCN10A(6336) , SCN5A(6331)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?