Merck
C2177000
Cinchocaine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Dibucaine hydrochloride, 2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)-4-quinolinecarboxamide hydrochloride, Cinchocaine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H29N3O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cinchocaine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
99-101 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
InChI
1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
Klucz InChI
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Chlorowodorek cinchokainy jest lekiem powszechnie stosowanym w maściach okulistycznych do znieczulenia spojówek lub w rozcieńczonych, przenikalnych roztworach do znieczulenia rdzeniowego lub powierzchniowego.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Niniejszy standard referencyjny Farmakopei Europejskiej jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Potent, long-acting local anesthetic
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cinchocaine hydrochloride determination by atomic absorption spectrometry and spectrophotometry.
Abdel-Ghani NT, et al.
Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 60(5), 419-424 (2005)
High-performance liquid chromatographic determination of chlorpromazine and thioridazine hydrochlorides in pharmaceutical formulations.
Mehta A C.
Analyst, 106(1267), 1119-1122 (1981)