Y0002033
Cinchocaine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-4-quinolinecarboxamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cinchocaine
producent / nazwa handlowa
EDQM
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H20ClN3O/c1-3-20(4-2)10-9-18-16(21)13-11-15(17)19-14-8-6-5-7-12(13)14/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,18,21)
Klucz InChI
WZBLJANCSMJDSS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)