Kluczowe dokumenty
CRMUDEKR
Density Standard
ASTM D4052; ISO 12185 (0.79672 g/mL, 15 °C)
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
according to ASTM® D 4052
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
Format
mixture
Opis ogólny
Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest wartością nominalną. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich standardów temperatury zapłonu Paragon Cleveland Open Cup można znaleźć na stronie internetowej Paragon Scientific.
Zastosowanie
Ten CRM gęstości służy do kalibracji przyrządów używanych do pomiaru gęstości materiałów, które są płynne w pożądanej temperaturze testowej 15 °C.
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowane i zweryfikowane w akredytowanym laboratorium ISO 17025 i ISO 17034, zgodnie z UKAS.
  • Certyfikowana wartość gęstości zgodnie z ASTM D4052
  • Dostarczane w opakowaniu zabezpieczonym przed manipulacją w celu zapewnienia bezpiecznej dostawy
  • Oznaczone holograficznie w celu zapewnienia autentyczności
  • Zgodność z protokołami metod testowych ASTM i IP
  • Wraz z certyfikatem analizy (CoA) zawierającym informacje o dacie ważności i warunkach przechowywania w celu przeprowadzenia skutecznego audytu
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)