Kluczowe dokumenty
CRMUDEGO
Density Standard
ASTM D 4052; IP 365 / ISO 12185 (0.8355g/mL, 15 °C)
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ASTM® D 4052
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
Format
mixture
Opis ogólny
Ten produkt jest certyfikowanym materiałem referencyjnym (CRM) certyfikowanym zgodnie z ISO 17034 i ISO/IEC 17025 w ramach akredytacji UKAS. Certyfikowana wartość CRM jest określana przy użyciu gęstościomierza cyfrowego.
Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest nominalna. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich norm gęstości ASTM D 4052 można znaleźć tutaj.
Zastosowanie
Pomiar gęstości Norma ASTM do rutynowej weryfikacji gęstościomierzy.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2