Merck
DENWAT3
Pure Water Density Standard
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, density: 0.9982 g/mL at 20 °C, density: 0.9970 g/mL at 25 °C
Synonim(y):
Water
About This Item
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
Beilstein:
2050024
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ASTM® D1480
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
0.9982 g/mL at 20 °C
0.9970 g/mL at 25 °C
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
Format
mixture
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest nominalna. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich norm gęstości Paragon można znaleźć na stronie strony internetowej Paragon Scientific.
Zastosowanie
Ten CRM do pomiaru gęstości czystej wody jest przeznaczony do kalibracji przyrządów używanych do pomiaru gęstości. I choć jest on zwykle używany, nie ogranicza się do weryfikacji gęstościomierzy cyfrowych.
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowany i zweryfikowany w akredytowanym laboratorium ISO 17025 i ISO 17034, zgodnie z UKAS.
  • Związana z tym niepewność wynosi +/- 0,01%.
  • Certyfikowana wartość gęstości zgodnie z ASTM D1480
  • Dostarczany w opakowaniu zabezpieczonym przed manipulacją w celu zapewnienia bezpiecznej dostawy
  • Spełnia definicję typu II w specyfikacji ASTM D1193
  • Wraz z certyfikatem analizy (CoA) zawierającym informacje o dacie ważności i warunkach przechowywania w celu przeprowadzenia skutecznego audytu.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Rachele M Pojednic et al.
Calcified tissue international, 96(3), 256-263 (2014-12-07)
Vitamin D receptor (VDR) expression and action in non-human skeletal muscle have recently been reported in several studies, yet data on the activity and expression of VDR in human muscle cells are scarce. We conducted a series of studies to
M Lieveld et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 465(6), 703-713 (2014-10-12)
Giant cell tumor of bone (GCTB) displays worrisome clinical features such as local recurrence and occasionally metastatic disease which are unpredictable by morphology. Additional routinely usable biomarkers do not exist. Gene expression profiles of six clinically defined groups of GCTB
Boris Nowka et al.
Applied and environmental microbiology, 81(2), 745-753 (2014-11-16)
Nitrification has an immense impact on nitrogen cycling in natural ecosystems and in wastewater treatment plants. Mathematical models function as tools to capture the complexity of these biological systems, but kinetic parameters especially of nitrite-oxidizing bacteria (NOB) are lacking because
Katrin Linke et al.
Biochimica et biophysica acta, 1837(1), 14-32 (2013-08-28)
Water is clearly important for the functioning of Photosystem II (PSII). Apart from being the very substrate that needs to be transported in this water oxidation enzyme, water is also vital for the transport of protons to and from the
Liming Zhou et al.
Nature, 509(7498), 86-90 (2014-04-25)
Tropical forests are global epicentres of biodiversity and important modulators of climate change, and are mainly constrained by rainfall patterns. The severe short-term droughts that occurred recently in Amazonia have drawn attention to the vulnerability of tropical forests to climatic