Key Documents
CRMDEGA
Density Standard
ASTM D 4052; ISO 12185 (0.73576 g/mL, 15 °C)
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ASTM® D 4052
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
format
mixture
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is qualified in strict accordance with ISO/IEC 17025 and ISO under UKAS accreditation. It is certified by the Round Robin Inter-Laboratory method.
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Density Standards, ASTM D 4052 can be found here.
Zastosowanie
Used as a density meter calibration standard to evaluate test procedures and/or instrument performance.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)